THALIDOMIDE-O-PEG4-AZIDE 1 * 100 mg
Artikelnr. APOSBIPC1006-100MG
Lieferant: Apollo Scientific
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,7%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,5%, TechniSolv®, rein
Lieferant: VWR Chemicals
Xylol (Isomerengemisch) ≥98,5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,0%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Acetonitril, LiChrosolv®, Hyper-Qualität für die LC-MS, Supelco®
Lieferant: Merck
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 96% ≥96% (v/v), TechniSolv®, rein
Lieferant: VWR Chemicals