Masterflex® Sanitary Gasket, Buna-N, Flanged, 1-1/2" Tri-Clamp®; 10/PK
Artikelnr. MFLX30564-44
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Spezifikationen
Alle Produktkonfigurationen anzeigen- Catalog No:
- MFLX30564-44
- MFLX30564-46
- MFLX30564-28
- Connection type:
- Hygiene
- Hygiene
- Hygiene
- Garantie:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- Derzeitige Ansicht
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Freihändige Installation an schwer zugänglichen Orten!
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Material: Buna-N
- Klemmengröße: 1,5"
Dichtungen bieten die gleichen Vorteile wie Standard-Hygienedichtungen und verfügen über eine äußere Lippe, um den Anschluss der Hygienekupplung zu greifen – sobald sie angebracht sind, müssen Sie sich keine Sorgen mehr über den sicheren Sitz der Dichtung machen! Eine besonders nützliche Funktion für schwer zugängliche oder vertikale Klemmverbindungen: Durch die Außenlippe beschleunigt sich die Montage, Ausfallzeiten werden reduziert.
Erhältlich in platingehärtetem Silikon, EPDM, Buna N und FKM (weitere Informationen finden Sie in den Materialbeschreibungen unter Standard-Hygienefittings).
- Sanitary clamp size (Port 1):1-1/2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Hygienedichtung, Buna-N, Geflanscht, 1-1/2" Tri-Clamp®; 10/PCK
- Environmentally Preferable:
- VE:10
- Fitting material:Buna-N
- Sanitary gasket size:1-1/2"
- Garantie:1 year
Frequently Bought Together