Masterflex® Sanitary Gasket, FKM, Flanged, 2-1/2" Tri-Clamp®; 10/PK
Artikelnr. MFLX30564-28
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Über diesen Artikel
Freihändige Installation an schwer zugänglichen Orten!
- Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
Dichtungen bieten die gleichen Vorteile wie Standard-Hygienedichtungen und verfügen über eine äußere Lippe, um den Anschluss der Hygienekupplung zu greifen – sobald sie angebracht sind, müssen Sie sich keine Sorgen mehr über den sicheren Sitz der Dichtung machen! Eine besonders nützliche Funktion für schwer zugängliche oder vertikale Klemmverbindungen: Durch die Außenlippe beschleunigt sich die Montage, Ausfallzeiten werden reduziert.
Erhältlich in platingehärtetem Silikon, EPDM, Buna N und FKM (weitere Informationen finden Sie in den Materialbeschreibungen unter Standard-Hygienefittings).
- Sanitary clamp size (Port 1):2"
- Connection type:Hygiene
- Bezeichnung:Hygienedichtung, FKM, Geflanscht, 2-1/2" Tri-Clamp®; 10/PCK
- Environmentally Preferable:
- VE:10
- Fitting material:FKM
- Sanitary gasket size:2-1/2"
- Garantie:1 year
Frequently Bought Together