AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter, PP | Avantor
Pulvertrichter, PP
60 mm, 57,0 mm, 15 mm, PP, 18,0 mm, 45 ml Volumen
Artikelnr. KART0017100
Anbieter:   KARTELL
Pulvertrichter, PP
Artikelnr. KART0017100
Anbieter:  KARTELL
Pulvertrichter, PP
Pulvertrichter, PP
60 mm, 57,0 mm, 15 mm, PP, 18,0 mm, 45 ml Volumen
Preis
42,50 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
60° abgewinkelte, autoklavierbare Trichter.
  • Die große Öffnung verhindert Brückenbildung beim Pulvertransfer
  • Gerippte Außenseite verhindert Druckverschluss
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden.
Zertifizierung: Die verwendeten Rohstoffe entsprechen den Verordnungen für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004, 10/2011), der US-amerikanischen Food and Drug Administration und der REACH/ROHS-Verordnung.
Zubehördetails:
Verpackung:
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    60 mm
  • Bezeichnung:
    45 ml Volumen
  • Länge:
    57,0 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    01
  • Stiel A-Ø:
    15 mm
  • Stiel Länge:
    18,0 mm