Pulvertrichter, PP
150 mm, 142,0 mm, 36 mm, PP, 39,9 mm, 730 ml Volumen
KART0017000
: KARTELL
60° abgewinkelte, autoklavierbare Trichter.
- Die große Öffnung verhindert Brückenbildung beim Pulvertransfer
- Gerippte Außenseite verhindert Druckverschluss
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden.
: Die verwendeten Rohstoffe entsprechen den Verordnungen für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004, 10/2011), der US-amerikanischen Food and Drug Administration und der REACH/ROHS-Verordnung.
:
:
- Trichter A-Ø:150 mm
- Bezeichnung:730 ml Volumen
- Länge:142,0 mm
- Material:PP
- Seq:05
- Stiel A-Ø:36 mm
- Stiel Länge:39,9 mm