AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter, PP
Pulvertrichter, PP
120 mm, 106,3 mm, 30 mm, PP, 27,1 mm, 360 ml Volumen
Catalog # KART0016900
Supplier:   KARTELL
Pulvertrichter, PP
Catalog # KART0016900
Supplier:  KARTELL
Pulvertrichter, PP
Pulvertrichter, PP
120 mm, 106,3 mm, 30 mm, PP, 27,1 mm, 360 ml Volumen
Price
61,30 €
Log in for availability
1 * 10 ST
Product Details & Documents
60° abgewinkelte, autoklavierbare Trichter.
  • Die große Öffnung verhindert Brückenbildung beim Pulvertransfer
  • Gerippte Außenseite verhindert Druckverschluss
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden.
Certifications: Die verwendeten Rohstoffe entsprechen den Verordnungen für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004, 10/2011), der US-amerikanischen Food and Drug Administration und der REACH/ROHS-Verordnung.
Accessories information:
Packaging:
Specifications
  • Trichter A-Ø:
    120 mm
  • Bezeichnung:
    360 ml Volumen
  • Länge:
    106,3 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    03
  • Stiel A-Ø:
    30 mm
  • Stiel Länge:
    27,1 mm