AuftragsverfolgungKontakt
Pulvertrichter, PP | Avantor
Pulvertrichter, PP
100 mm, 88,5 mm, 25 mm, PP, 24,8 mm, 200 ml Volumen
Artikelnr. KART0016800
Anbieter:   KARTELL
Pulvertrichter, PP
Artikelnr. KART0016800
Anbieter:  KARTELL
Pulvertrichter, PP
Pulvertrichter, PP
100 mm, 88,5 mm, 25 mm, PP, 24,8 mm, 200 ml Volumen
Preis
96,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 20 ST
Product Details & Documents
60° abgewinkelte, autoklavierbare Trichter.
  • Die große Öffnung verhindert Brückenbildung beim Pulvertransfer
  • Gerippte Außenseite verhindert Druckverschluss
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden.
Zertifizierung: Die verwendeten Rohstoffe entsprechen den Verordnungen für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004, 10/2011), der US-amerikanischen Food and Drug Administration und der REACH/ROHS-Verordnung.
Zubehördetails:
Verpackung:
Spezifikationen
  • Trichter A-Ø:
    100 mm
  • Bezeichnung:
    200 ml Volumen
  • Länge:
    88,5 mm
  • Material:
    PP
  • Seq:
    02
  • Stiel A-Ø:
    25 mm
  • Stiel Länge:
    24,8 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.