Pulvertrichter, PP
80 mm, 79,8 mm, 36 mm, PP, 22,2 mm, 730 ml Volumen
Artikelnr. KART0016700
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
60° abgewinkelte, autoklavierbare Trichter.
- Die große Öffnung verhindert Brückenbildung beim Pulvertransfer
- Gerippte Außenseite verhindert Druckverschluss
- Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
Kann mit Flüssigkeiten verwendet werden.
Zertifizierung: Die verwendeten Rohstoffe entsprechen den Verordnungen für Lebensmittelkontakt (EU 1935/2004, 10/2011), der US-amerikanischen Food and Drug Administration und der REACH/ROHS-Verordnung.
Zubehördetails:
Verpackung:
Spezifikationen
- Trichter A-Ø:80 mm
- Bezeichnung:730 ml Volumen
- Länge:79,8 mm
- Material:PP
- Seq:04
- Stiel A-Ø:36 mm
- Stiel Länge:22,2 mm