Avantor® Rigid Outer Support Containers
Rigid outer support container, foldable, cleanroom version, 500 L, Kunststoff
Artikelnr. 734-3422
Anbieter: VWR Collection
Springe zu:
Product Details & Documents
3D cubic bags can fit in existing support containers. These support containers are available in either High Density Polyethylene (HDPE) and Polypropelene (PP), or stainless steel material.
- Standard 3D cubic bags are available in 100, 200, and 1000 L volumes with 3 top ports
- Standard 3D cubic bags are available with or without a bottom port
- Cleanroom and shipping variants are available in either material format
- Plastic containers can collapse for easy storage
- Stainless steel containers are ISTA certified for shipping
Avantor® 3D cubic bags are made from a proprietary film which features a polyethelene inner and outer layer with gas and moisture barrier layer between. The film has high capacity and flexibility, and is resistant to a wide range of chemicals.
Zertifizierung: Stainless steel containers meet ISTA 3,1B certification.
Spezifikationen
- Kapazität:500 L
- Bezeichnung:Rigid outer support container, foldable, cleanroom version
- Material:Kunststoff
- Seq:02
Complementary Products
Produktinformationen
- Artikelnr.KapazitätBezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 734-2961500 l3D-Quadratische Beutel mit 2× 50 cm Silikon-Platin-Anschlüssen
Port 1: 1,27×1,90 mm, mit Schlauchklemme und 1× männlichem MPX
Port 2: 1,27×1,90 mm, mit Schlauchklemme und 1× MPX-BuchseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 565,00 € - 734-2960200 l3D-Quadratische Beutel mit 2× 50 cm Silikon-Platin-Anschlüssen
Port 1: 1,27×1,90 mm, mit Schlauchklemme und 1× MPX-Stecker
Port 2: 1,27×1,90 mm, mit Schlauchklemme und 1× MPX-BuchseEinloggen für Verfügbarkeit1 * 5 ST - 4 120,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.