AuftragsverfolgungKontakt
Graphit, Pulver, TECHNICAL | Avantor
Graphit, Pulver, TECHNICAL
Plastic drum, 25 kg
Anbieter:   VWR Chemicals
Graphit, Pulver, TECHNICAL
Artikelnr. 24489.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7782-42-5
Graphit, Pulver, TECHNICAL
Graphit, Pulver, TECHNICAL
Plastic drum, 25 kg
CAS Nummer:  7782-42-5
Preis
386,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:7782-42-5
  • Formel:C
  • MDL-Nummer:MFCD00144065
  • Molekulargewicht:12.01 g/mol
  • Merck-Index:12,04560
  • Schmelzpunkt:3827 °C
  • Dichte:2,09…2.23 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-955-3
Spezifikationen
Spezifikation Testergebnisse
  • Prüfung auf Identität:
    Entspricht
Spezifikationen
  • Packung:
    Plastic drum
  • VE:
    25 kg
Spezifikationen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.