Kleenex Extra Gel Händedesinfizieren - Kassette / Transparent /1.2 Ltr 1 * 4 ST
Catalog # KIMB6383-001
Supplier: KIMBERLY CLARK
Kleenex Extra Gel Händedesinfizieren - Kassette / Transparent /1.2 Ltr 1 * 4 ST
Catalog # KIMB6383-001
Supplier: KIMBERLY CLARK
Frequently Bought Together
Wasser mit 0,1% (v/v) Ameisensäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals
Dimethylsulfoxid, EMPLURA®, Supelco®
Supplier: Merck
Milchsäure-Teststäbchen, Reflectoquant®, Supelco®
Supplier: Merck
1,3-Dioxolan ≥99,0% stabilisiert, GPR RECTAPUR® zur Synthese
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥96%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Supplier: VWR Chemicals
n-Hexan 99+% zur Analyse
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Petroleumbenzin, 30…40 °C, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,9%, TraceSELECT™ für anorganische Spurenanalyse, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
2-Propanol 70% in Wasser
Supplier: Honeywell Chemicals
Ethanol ≥96%, BAKER Ph. Eur., J.T.Baker®
Supplier: Avantor
Aceton ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Aceton, J.T.Baker®
Supplier: Avantor
Cyclohexan, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Supplier: Avantor