AuftragsverfolgungKontakt
PTFE GC Ferrules | Avantor
PTFE GC Ferrules
GC ferrule 3,17 mm, no hole, PTFE, — mm
Artikelnr. SGEA2142XX
PTFE GC Ferrules
Artikelnr. SGEA2142XX
PTFE GC Ferrules
GC ferrule 3,17 mm, no hole, PTFE, — mm
Preis
17,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
These GC ferrules are made from 100% PTFE. They are soft, completely inert, and have very low friction.
PTFE GC ferrules are hydrophobic and commonly used in liquid applications. They are rated upto upper temperature limit of 250 °C.
Spezifikationen
  • Ø int.:
    — mm
  • Bezeichnung:
    GC ferrule 3,17 mm, no hole
  • Material:
    PTFE
  • Seq:
    20
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.