Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
PTFE GC Ferrules | Avantor

PTFE GC Ferrules

GC ferrule 3,17 mm, PTFE, 3,17 mm
Artikelnr. SGEA214200
PTFE GC Ferrules
Artikelnr. SGEA214200
PTFE GC Ferrules

GC ferrule 3,17 mm, PTFE, 3,17 mm

Preis
17,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

These GC ferrules are made from 100% PTFE. They are soft, completely inert, and have very low friction.

PTFE GC ferrules are hydrophobic and commonly used in liquid applications. They are rated upto upper temperature limit of 250 °C.

Spezifikationen
  • Ø int.:
    3,17 mm
  • Bezeichnung:
    GC ferrule 3,17 mm
  • Material:
    PTFE
  • Seq:
    14
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.