ContactUsLinkComponent
Liebisch® - Metallblock - Thermostat MINITHERM® MT-130-16-1,5EP mit festem Heizblock Arbeitstemperatur: RT bis + 130 °C 16 Bohrungen für 1,5 ml Eppendorf Tubes® methodenspezifisch Mikroprozessor gesteuerte Temperaturregelung (PID) Digital mit LED - D 1 * 1 ST
Artikelnr. LIES3B4NAAQAKIDC
Lieferant:  LIEBISCH GEBR
Liebisch® - Metallblock - Thermostat MINITHERM® MT-130-16-1,5EP mit festem Heizblock Arbeitstemperatur: RT bis + 130 °C 16 Bohrungen für 1,5 ml Eppendorf Tubes® methodenspezifisch Mikroprozessor gesteuerte Temperaturregelung (PID) Digital mit LED - D 1 * 1 ST
Artikelnr. LIES3B4NAAQAKIDC
Lieferant:  LIEBISCH GEBR
Frequently Bought Together