AuftragsverfolgungKontakt
Accessories for Microscope, Primostar 3 | Avantor
Accessories for Microscope, Primostar 3
Transport and storage box for Primostar 3 and Primostar 1, 485L×260W×450H mm
Artikelnr. ZEIS4155011830000
Anbieter:   ZEISS
Accessories for Microscope, Primostar 3
Artikelnr. ZEIS4155011830000
Anbieter:  ZEISS
Accessories for Microscope, Primostar 3
Transport and storage box for Primostar 3 and Primostar 1, 485L×260W×450H mm
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Transport and storage box for Primostar 3 and Primostar 1, 485L×260W×450H mm
  • Seq:
    02