Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen | Avantor

Magnetrührstäbchen

25 mm, 8 mm
Artikelnr. KART0076700
Anbieter:   KARTELL
Magnetrührstäbchen
Artikelnr. KART0076700
Anbieter:  KARTELL
Magnetrührstäbchen

25 mm, 8 mm

Preis
48,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents

Ökonomische Rührstäbchen für unterschiedlichste Anwendungsbedingungen geeignet.

  • Stärkerer Mischvorgang bei geringeren Geschwindigkeiten
  • Als Ergänzung eine wertvolle Alternative für gewöhnliche Magnetrührstäbchen
  • Unten angegebene Größen sind als Nenngrößen mit Toleranzen von ±5% in Länge und ±10% im Durchmesser zu verstehen

Für Lebensmittel geeignet.

Spezifikationen
  • Ø:
    8 mm
  • Länge:
    25 mm
  • Seq:
    02