AuftragsverfolgungKontakt
Einbettringe | Avantor
Einbettringe
Pink
Artikelnr. KART0291913
Anbieter:   KARTELL
Einbettringe
Artikelnr. KART0291913
Anbieter:  KARTELL
Einbettringe
Einbettringe
Pink
Preis
317,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Einbettringe aus ABS.
  • Abmessungen: 41×28×11 mm
In den Farben Weiß, Blau, Gelb, Grün und Rosa verfügbar.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Pink
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.