AuftragsverfolgungKontakt
Einbettringe
Grün
Artikelnr. KART0291912
Anbieter:   KARTELL
Einbettringe
Artikelnr. KART0291912
Anbieter:  KARTELL
Einbettringe
Einbettringe
Grün
Preis
317,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
Einbettringe aus ABS.
  • Abmessungen: 41×28×11 mm
In den Farben Weiß, Blau, Gelb, Grün und Rosa verfügbar.
Spezifikationen
  • Farbe:
    Grün