AuftragsverfolgungKontakt
Einbettringe
Gelb
  KART0291906
 :   KARTELL
Einbettringe
  KART0291906
 :  KARTELL
Einbettringe
Einbettringe
Gelb
317,00 €
1 * 2.000 ST
Einbettringe aus ABS.
  • Abmessungen: 41×28×11 mm
In den Farben Weiß, Blau, Gelb, Grün und Rosa verfügbar.
  • Farbe:
    Gelb