Magnetrührstäbchen
50 mm, 8 mm
Artikelnr. KART0076900
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Ökonomische Rührstäbchen für unterschiedlichste Anwendungsbedingungen geeignet.
- Stärkerer Mischvorgang bei geringeren Geschwindigkeiten
- Als Ergänzung eine wertvolle Alternative für gewöhnliche Magnetrührstäbchen
- Unten angegebene Größen sind als Nenngrößen mit Toleranzen von ±5% in Länge und ±10% im Durchmesser zu verstehen
Für Lebensmittel geeignet.
Spezifikationen
- Ø:8 mm
- Länge:50 mm
- Seq:04
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



