Magnetrührstäbchen
40 mm, 8 mm
Artikelnr. KART0076800
Anbieter: KARTELL
Springe zu:
Product Details & Documents
Ökonomische Rührstäbchen für unterschiedlichste Anwendungsbedingungen geeignet.
- Stärkerer Mischvorgang bei geringeren Geschwindigkeiten
- Als Ergänzung eine wertvolle Alternative für gewöhnliche Magnetrührstäbchen
- Unten angegebene Größen sind als Nenngrößen mit Toleranzen von ±5% in Länge und ±10% im Durchmesser zu verstehen
Für Lebensmittel geeignet.
Spezifikationen
- Ø:8 mm
- Länge:40 mm
- Seq:03



