AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze | Avantor
VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze
Deckeleinsätze, Braun
Artikelnr. VWRI210-000038
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze
Artikelnr. VWRI210-000038
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze
VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze
Deckeleinsätze, Braun
Preis
23,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Das Produkt kann zur Codierung/Identifizierung der darin gespeicherten Probentypen verwendet werden.
Kryocoder/Deckeleinsätze sind in mehreren Farben erhältlich: Violett, weiß, blau, orange, lila, rot, hellbraun, gelb, grün, grau, rosa, farblich sortiert (fünf Farben).
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Farbe:
    Braun
  • Bezeichnung:
    Deckeleinsätze
  • Seq:
    09