AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze | Avantor
VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze
Deckeleinsätze, Weiß
Artikelnr. VWRI210-000032
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze
Artikelnr. VWRI210-000032
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze
VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze
Deckeleinsätze, Weiß
Preis
23,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 ST
Product Details & Documents
Das Produkt kann zur Codierung/Identifizierung der darin gespeicherten Probentypen verwendet werden.
Kryocoder/Deckeleinsätze sind in mehreren Farben erhältlich: Violett, weiß, blau, orange, lila, rot, hellbraun, gelb, grün, grau, rosa, farblich sortiert (fünf Farben).
Zertifizierung:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Spezifikationen
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Deckeleinsätze
  • Seq:
    11
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.