VWR®, Kryocoder Deckeleinsätze
Deckeleinsätze, Violett
Catalog # VWRI210-000031
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Das Produkt kann zur Codierung/Identifizierung der darin gespeicherten Probentypen verwendet werden.
Kryocoder/Deckeleinsätze sind in mehreren Farben erhältlich: Violett, weiß, blau, orange, lila, rot, hellbraun, gelb, grün, grau, rosa, farblich sortiert (fünf Farben).
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Documents
Specifications
- Farbe:Violett
- Bezeichnung:Deckeleinsätze
- Seq:10