AuftragsverfolgungKontakt
Ointment jars, with thread
Ointment jar, amber glass, 100 ml, 69,3 mm, GL 52
Artikelnr. 216-2979
Ointment jars, with thread
Artikelnr. 216-2979
Ointment jars, with thread
Ointment jars, with thread
Ointment jar, amber glass, 100 ml, 69,3 mm, GL 52
Preis
209,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 42 ST
Product Details & Documents
Made from clear or amber soda-lime glass.
  • Good chemical and physical properties
  • For applications that do not involve high thermal stresses
  • With round thread
Ideal for sampling, storage and transportation of powders and pastes. Amber jars to protect light-sensitive materials.
 : Screw caps have to be ordered separately.
Spezifikationen
  • Gewinde:
    GL 52
  • Kapazität:
    100 ml
  • Bezeichnung:
    Ointment jar, amber glass
  • Höhe:
    69,3 mm
  • Seq:
    06
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • RIXI10-23-41
    White polypropylene insert lid for 30 ml jars with thread 46
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 2,50 €