OVERALL BIOCLEAN-D CR NON STER. M 1 * 20 ST
NITRBDFC-M
: Nitritex
Frequently Bought Together
VWR®, Labormantel, Howie
: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Damenkittel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
: VWR Collection
VWR®, Schutzbrillen, Amsterdam
: VWR Collection
Beschriftungsklebeband, temperaturbeständig
: PRECISION DYNAMICS TIMEM
VWR®, Chemikalienbeständige Reinraum-Overalls, Typ 4/5/6
: VWR Collection
VWR® Nitrile Extra Light, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
VWR®, Herrenmäntel, Baumwolle oder Polyester/Baumwolle
: VWR Collection
Colour Lab Tapes
: GA
GHS-Piktogramme
: Brady
VWR®, Unterziehhandschuhe
: VWR Collection
Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-853
: Ansell