(6RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2 ,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 1 * 25 mg
Artikelnr. PROOMM0491.05-0025
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
(6RS)-3-[2-[4-(6-Fluoro-1,2-benzisoxazol-3-yl)piperidin-1-yl]ethyl]-2 ,6-dimethyl-6,7,8,9-tetrahydro-4H-pyrido[1,2-a]pyrimidin-4-one 1 * 25 mg
Artikelnr. PROOMM0491.05-0025
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Aceton ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Methanol ≥99,9% (durch GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse
Lieferant: PanReac AppliChem
Piperidin ≥99,5% (GC, bezogen auf die Trockenmasse) für die Peptidsynthese
Lieferant: VWR Chemicals
Dimethylsulfoxid, extra trocken über Molekularsieb 99.7+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylformamid ≥99,8% ACS für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol eurodenaturiert ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
Pyridin ≥99,0% ACS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
1,2-Dichlorbenzol 99+% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Methanol, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Isoamylalkohol ≥98,5% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Ethylmethansulfonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Isoamylalkohol nach Gerber zur Analyse 1 * 1.000 mL
Lieferant: PanReac AppliChem