KNK 015 GOP Kapazitiver Standardschalter Ø 20 mm sn = 10 mm PNP-Öffner Betriebsspannung: 10...55 V, Wechselstrom Schaltstrom: 400 mA Kurzschlußschutz: - Überstromauslösung: 800 mA Verpolungsschautz: - Spannungsabfall max.: 1,5 V Reststrom: 0,2 mA Str 1 * 1 ST
Artikelnr. EGEEP40093
Lieferant: EGE ELKTRONIK SPEZIAL SENSOREN
Frequently Bought Together