Express Eingabe
Austria
AuftragsverfolgungKontakt
 

Bone curettes, Martini

Bone curettes, Martini, tip diameter 3 / 3,5 mm, 135 mm
Artikelnr. HAMML-HWK-040-01
Anbieter:   HAMMACHER KARL
Bone curettes, Martini
Artikelnr. HAMML-HWK-040-01
Anbieter:  HAMMACHER KARL
Bone curettes, Martini

Bone curettes, Martini, tip diameter 3 / 3,5 mm, 135 mm

Preis
110,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Stainless steel.

  • Double-ended
  • Serrated
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Bone curettes, Martini, tip diameter 3 / 3,5 mm
  • Länge:
    135 mm