[EN]2-ETHOXY-1-[[2'-(1H-TETRAZOL-5-YL)BI 1 * 25 mg
Artikelnr. PROOMM0776.09-0025
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
[EN]2-ETHOXY-1-[[2'-(1H-TETRAZOL-5-YL)BI 1 * 25 mg
Artikelnr. PROOMM0776.09-0025
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Frequently Bought Together
Leitfähigkeitsstandard 10 µS/cm (25°C; 0,000027 mol/l; KCl) für die Leitfähigkeitsmessung
Lieferant: Mettler - Toledo
VWR® AVS TITRINORM Pufferlösungen, 20 °C
Lieferant: VWR Chemicals
Pufferlösungen in Beuteln, Certipur® , Supelco®
Lieferant: Merck
Pufferlösung, Ready to Use
Lieferant: WTW
Pufferlösungen, Certipur®, farbcodiert, Supelco®
Lieferant: Merck
BUFFER PH 10 DOSING BOTTLE 1 * 500 mL
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
pH buffer solutions
Lieferant: Mettler - Toledo
VWR® Pufferlösungen, Sekundärstandards
Lieferant: VWR Chemicals
ICP Mehrelementstandardlösungen, CertiPUR®, Supelco®
Lieferant: Merck
pH Pufferlösungen, DuraCal
Lieferant: HAMILTON BONADUZ
Multi-element calibration standard 5
Lieferant: PerkinElmer
Conductivity standards, Potassium chloride, IUPAC
Lieferant: Hach