Value Plastics® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Thread, 9/16" Hex x 1/4-18; 1000/PK
Catalog # MFLX45518-88BLK
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Leichter Übergang zwischen Luer-Anschlüsse und UNF- oder NPT-Gewinde.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Anschlüsse und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
- Verbindungstyp:Male Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Thread, 9/16" Hex x 1/4-18; 1000/PK
- Seq:05
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):¹/₄-18 NPT thread
- No. of ports:2
- VE:100
- Fitting material:Polypropylene
- Thread size UNF(M) (port 1):1/4"-28
Frequently Bought Together