Value Plastics® Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer to Hosebarb Adapter, 1/8"; 1000/PK
Artikelnr. MFLX45518-44BLK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Spezifikationen
Alle Produktkonfigurationen anzeigen- Connection type (port 1):
- Male luer slip
- Male luer lock
- Male luer lock
- Male luer lock
- Male luer lock
- Connection type (port 2):
- Hose barb
- Hose barb
- Hose barb
- Hose barb
- Barb
- No. of ports:
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- Garantie:
- 3 Months
- 3 Months
- Derzeitige Ansicht
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Einfacher Übergang auf ein Luer-Anschluss.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
- Bestimmen Sie den passenden Anschlusstyp für Ihre Anwendung – kontaktieren Sie unsere kostenlose technische Anwendungsberatung*
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für größte chemische Verträglichkeit
- Einmalige benutzerdefinierte Konfigurationslösungen zur Minimierung von Ausfallzeiten
- Behördliche Zulassungen passend zu Ihrer individuellen Anwendung
- Einzigartige Verpackungsoptionen umfassen Einzelverpackungen, Pakete und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Connection Type: Male Luer to Hose Barb, ¹/₈"
Gefertigt aus natürlichem Polypropylen ohne tierische Anteile, entsprechen diese Luer-Verbinder den Spezifikationen der Klasse VI. Luer-Verbinder zeichnen sich durch eine überlegene chemische Beständigkeit aus und sind für ETO und Gammasterilisation geeignet.
Certifications:
Ordering information:
Delivery:
Packaging:
Caution:
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):1/8"
- Verbindungstyp:Male Luer to Barb
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer to Hosebarb Adapter, 1/8"; 1000/PK
- Seq:08
- Environmentally Preferable:
- Connection type (port 1):Male luer slip
- Connection type (port 2):Hose barb
- No. of ports:2
- VE:1.000
- Fitting material:Polypropylene
Frequently Bought Together