Value Plastics® Adapteranschlüsse, Luer-Stecker auf Gewinde, Gerade
Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Threaded Adapter, 1/4-28 UNF; 1000/PK, Male Luer to Thread, Polypropylene, Straight, 1/4"-28
Value Plastics® Adapteranschlüsse, Luer-Stecker auf Gewinde, Gerade
MFLX45518-82BLK
Leichter Übergang zwischen Luer-Anschlüsse und UNF- oder NPT-Gewinde.
- Ideal für allgemeine und einmalige Anwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Anschlüsse und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.
:
:
:
:
:
- Verbindungstyp:Male Luer to Thread
- Flow pattern:Straight
- Bezeichnung:Fitting, Polypropylene, Straight, Male Luer Lock to Threaded Adapter, 1/4-28 UNF; 1000/PK
- Seq:03
- Fitting material:Polypropylene
- Thread size UNF(M) (port 1):1/4"-28
- Cat. No.:MFLX45518-82BLK
- Connection type (port 1):Male luer lock
- Connection type (port 2):¹/₄-28 UNF
- No. of ports:2