ContactUsLinkComponent
Masterflex® I/P® MasterSense™ Prozesspumpe, EtherNet/IP-kompatibel mit MasterflexLive®, mit I/P® Easy-Load®-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
Masterflex® I/P® MasterSense™ Prozesspumpe, EtherNet/IP-kompatibel mit MasterflexLive®, mit I/P® Easy-Load®-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
Catalog # MFLX77966-00-IT
cUL Listed
CE Compliant
UL Listed
2 year warranty
undefined
Masterflex® I/P® MasterSense™ Prozesspumpe, EtherNet/IP-kompatibel mit MasterflexLive®, mit I/P® Easy-Load®-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
Catalog # MFLX77966-00-IT
cUL Listed
CE Compliant
UL Listed
2 year warranty
About this item
Vielseitige Pumpe für Prozessanwendungen - mit intuitiver Touchscreen-Bedienoberfläche und verbesserter Verbindung.
  • Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle I/P-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
  • Kapazitiver 17,8 cm (7“) TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
  • Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
  • Online-Firmware-Updates bieten verbesserte Antriebseigenschaften und -funktionen
  • Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören EtherNet/IP™, Profibus, Analogsignal oder MasterflexLive
  • Zu den Konnektivitäts- und Überwachungsoptionen gehören MasterflexLive®, EtherNet/IP™, Profibus oder analoge Signale
  • Benutzerzugriff auf drei Ebenen – bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
  • Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe-, Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
  • Dieser Antrieb bietet einen breiten Durchflussbereich von 0,0006 bis 19 LPM, anpassbar an eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsabläufen – stapeln Sie bis zu zwei Pumpenköpfe für erweiterten Durchfluss
  • Das Antriebsgehäuse besteht aus Edelstahl 316 – IP 66- und NEMA 4X-zertifiziert für Abspülungen
  • Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
Diese Masterflex® I/P® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle, verlässliche Leistung, alles in auf einer effizienten Grundfläche. Open-Head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0.1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
Certifications: UL, cUL.
Ordering information: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation:
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery: Inklusive Antrieb, Pumpenkopf, Schlauch und 1.8-m- (6-ft) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Steckdose. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
  • Maximale Durchflussrate:
    8000 ml/min
  • Leistung:
    115/230 VAC
  • Genauigkeit:
    ±0,2% full scale (of sensor input [aux port])
  • Cloud-verbunden:
    Ja
  • Steuertyp:
    Digital
  • Frequenz:
    50/60 Hz
  • Min. flow rate:
    0.001 L/min
  • Anzahl der Kanäle:
    1
  • Pump series:
    I/P
  • Spannung:
    90 - 260 VAC
  • Bezeichnung:
    Masterflex® I/P® MasterSense™ Prozesspumpe, EtherNet/IP-kompatibel mit MasterflexLive®, mit I/P® Easy-Load®-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
  • Höhe:
    346 mm (13,6") mm
  • Länge:
    432 mm (17")
  • Seq:
    07
  • Environmentally Preferable:
  • Modell:
    77966-00
  • Anti-Tropf:
    Ja
  • Digital dispensing:
    Ja
  • Drive IP rating:
    IP 66
  • Max. flow rate per channel:
    8000 ml/min
  • Min. flow rate per channel:
    0.001 L/min
  • Min. RPM:
    0,1 U/min
  • Open-head sensor:
    Ja
  • Remote I/O:
    EtherNet/IP, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
  • Remote inputs:
    Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V (sensor inputs)
  • Reversible motor:
    Ja
  • Tubing sizes accepted:
    I/P® 26, 73, 82
  • Washdown capable:
    Ja
  • Sensor input:
    Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
  • Sensor input accuracy (aux port):
    ±0,2 % des Messbereichs
  • Rohr:
    06434-73 C-Flex ULTRA® I/P 73 Schlauch 3 m (10')
  • Antrieb:
    77421-00 I/P® MasterSense™-Antrieb mit EtherNet/IP™ und MasterflexLive®
  • Anzahl der Rollen:
    3
  • Garantie:
    2 Jahre
  • VE:
    1
  • Pumpenkopf:
    7760230 I/P® Easy-Load® Kopf mit Open-Head Sensor
  • Breite:
    260 mm (10,2")
  • Gehäusematerial:
    316 stainless steel
  • Electrical plug type:
    IT
  • Max. RPM:
    650 rpm
Frequently Bought Together