About this item
Vielseitige Pumpe für Prozessanwendungen - mit intuitiver Touchscreen-Bedienoberfläche und verbesserter Verbindung.
- Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle I/P-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
- Kapazitiver 17,8 cm (7“) TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
- Mit der Pumpe können Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Online-Firmware-Updates bieten verbesserte Antriebseigenschaften und -funktionen
- Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören EtherNet/IP™, Profibus, Analogsignal oder MasterflexLive
- Zu den Konnektivitäts- und Überwachungsoptionen gehören MasterflexLive®, EtherNet/IP™, Profibus oder analoge Signale
- Benutzerzugriff auf drei Ebenen – bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
- Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe-, Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit im Volumen- und Zeitmodus
- Dieser Antrieb bietet einen breiten Durchflussbereich von 0,0006 bis 19 LPM, anpassbar an eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsabläufen – stapeln Sie bis zu zwei Pumpenköpfe für erweiterten Durchfluss
- Das Antriebsgehäuse besteht aus Edelstahl 316 – IP 66- und NEMA 4X-zertifiziert für Abspülungen
- Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
Diese Masterflex® I/P® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle, verlässliche Leistung, alles in auf einer effizienten Grundfläche. Open-Head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0.1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter – einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
- Maximale Durchflussrate:8000 ml/min
- Leistung:115/230 VAC
- Genauigkeit:±0,2% full scale (of sensor input [aux port])
- Cloud-verbunden:Ja
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Min. flow rate:0.001 L/min
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:I/P
- Spannung:90 - 260 VAC
- Bezeichnung:Masterflex® I/P® MasterSense™ Prozesspumpe, EtherNet/IP-kompatibel mit MasterflexLive®, mit I/P® Easy-Load®-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
- Höhe:346 mm (13,6") mm
- Länge:432 mm (17")
- Seq:09
- Environmentally Preferable:
- Modell:77966-00
- Anti-Tropf:Ja
- Digital dispensing:Ja
- Drive IP rating:IP 66
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Min. flow rate per channel:0.001 L/min
- Min. RPM:0,1 U/min
- Open-head sensor:Ja
- Remote I/O:EtherNet/IP, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Remote inputs:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V (sensor inputs)
- Reversible motor:Ja
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Washdown capable:Ja
- Sensor input:Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
- Rohr:06434-73 C-Flex ULTRA® I/P 73 Schlauch 3 m (10')
- Antrieb:77421-00 I/P® MasterSense™-Antrieb mit EtherNet/IP™ und MasterflexLive®
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Pumpenkopf:7760230 I/P® Easy-Load® Kopf mit Open-Head Sensor
- Breite:260 mm (10,2")
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Electrical plug type:5000
- Max. RPM:650 rpm