Masterflex® I/P® MasterSense® Pumpensysteme
Vielseitige Pumpe für Prozessanwendungen - mit intuitiver Touchscreen-Bedienoberfläche und verbesserter Verbindung.
- Leistungsstarke, platzsparende Antriebe akzeptieren alle I/P-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
- Kapazitiver TFT/RGB-Touchscreen mit 17,8 cm (7") für gestochen scharfe Auflösung und weiten Betrachtungswinkel
- Pumpe ermöglicht das Speichern und Abrufen häufig verwendeter Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung
- Over-the-Air-Firmware-Updates ermöglichen Ihnen die volle Nutzung der Verbesserungen bei den Antriebsfunktionen und -funktionen
- Zu den Konnektivitäts- und Überwachungsoptionen gehören EtherNet/IP™, Profibus, analoges Signal oder MasterflexLive
- Dreistufiger Benutzerzugriff – gibt Ihnen die Möglichkeit zu steuern, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen kann
- Kontinuierlicher Betrieb, Volumenabgabe und Zeitabgabemodi – Chargensteuerung und Intervall-/Auszeit im Volumen- und Zeitmodus
- Dieser Antrieb bietet einen breiten Durchflussbereich von 0,0006 bis 19 LPM und ist an eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsabläufen anpassbar. Für einen erweiterten Durchfluss können bis zu zwei Pumpenköpfe gestapelt werden.
- Das Antriebsgehäuse besteht aus Edelstahl 316 – IP 66 und NEMA 4X-zertifiziert für die Reinigung
- Echtzeit-Druckmessung und Alarme erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und geben dem Bediener mehr Zeit
Diese Masterflex® I/P® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle, verlässliche Leistung, alles in auf einer effizienten Grundfläche. Open-Head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0.1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
Die Integrationsfunktion des Drucksensors liefert Einzelpunkt-Druckwerte in Echtzeit an die Pumpenschnittstelle. Sorgen Sie für zusätzliche Zuverlässigkeit in Ihren Prozessen, indem Sie Alarme für hohe/niedrige Sollwerte konfigurieren. Der Alarm kann so eingestellt werden, dass er entweder eine Warnung und/oder eine Pumpenabschaltung auslöst. Bestellen Sie das erforderliche Zubehör für eine einfache Plug-and-Play-Funktionalität: Wählen Sie das MasterSense MP1-Adapterkit für Einmalanwendungen und die wiederverwendbaren Druckaufnehmer MasterSense MP30 für die wiederholte Verwendung.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter - einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
: UL, cUL.
:
: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerinformation: https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
: Inklusive Antrieb, Pumpenkopf, Schlauch und 1.8-m- (6-ft) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Steckdose. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
- Maximale Durchflussrate:8000 ml/min
- Leistung:115/230 VAC
- Bezeichnung:Masterflex® I/P® MasterSense™ Prozesspumpe, EtherNet/IP-kompatibel mit MasterflexLive®, mit I/P® Easy-Load®-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche
- Höhe:346 mm (13,6") mm
- Länge:432 mm (17")
- Seq:14
- Pumpenkopf:7760230 I/P® Easy-Load® Kopf mit Open-Head Sensor
- Breite:260 mm (10,2")
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:650 rpm
- Min. flow rate:0.001 L/min
- Min. flow rate per channel:0.001 L/min
- Open-head sensor:Ja
- Rohr:06434-73 C-Flex ULTRA® I/P 73 Schlauch 3 m (10')
- Remote I/O:Profibus, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Garantie:2 Jahre
- Digital dispensing:Ja
- Anzahl der Kanäle:1
- Drive IP rating:IP 66
- Steuertyp:Digital
- Frequenz:50/60 Hz
- Cloud-verbunden:Ja
- Antrieb:77421-00 I/P® MasterSense™-Antrieb mit EtherNet/IP™ und MasterflexLive®
- Washdown capable:Ja
- Sensor input:Druck, 0 bis 20 mA, 0 bis 10 V
- Min. RPM:0,1 U/min
- Anti-Tropf:Ja
- Genauigkeit:±0,2% full scale (of sensor input [aux port])
- Max. flow rate per channel:8000 ml/min
- Spannung:90 - 260 VAC
- Reversible motor:Ja
- Cat. No.:MFLX77966-10-EU
- Modell:77966-00
- Remote inputs:Pressure, 0 to 20 mA, 0 to 10 V (sensor inputs)
- Pump series:I/P
- Anzahl der Rollen:3
- Tubing sizes accepted:I/P® 26, 73, 82
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs
Services
- Bezeichnung
- Installationsqualifikation und die Betriebsqualifikation der Peristaltikpumpe beim Kunden gemäß Avantor SOP. Qualifikationsprotokolle inbegriffen. Reisekosten inbegriffen (Flugkosten nicht inbegriffen).1 * 1 Pack. - 2 330,00 €
Accessories
- BezeichnungLänge
- MFLX07575-80Kabelsatz für Fernsteuerung, runder 31-Pin-Stecker und 7.9 m (25‘) Kabel mit abisolierten Enden7,3 m (24 ft.)1 * 25 Fuß - 268,00 €
- Bezeichnung
- BezeichnungIncluded accessories
- MFLX07526-91Sensorkit: Masterflex® MP1-PendoTECH™ Einweg-Drucksensorenkit für MasterSense®-Pumpensysteme7526-90 MP1-Adapter, T-Stücke ¹/₄- und ³/₈-Zoll-Luer-zu-Schlauchnippel1 * 1 ST - 1 500,00 €
- BezeichnungIncluded accessories
- MFLX07526-82Masterflex® MasterSense® MP30 Drucksensor mit 1¹/₂" Sanitärschelle Tri-Clamp Prozessanschluss, für MasterSense® Pumpensysteme6' Kabel1 * 1 ST - 1 500,00 €
- Bezeichnung
- BezeichnungKapazität