Formaldehyde solution Emprove Evolve 1 * 2,5 L
1.04002.2500
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
: VWR Chemicals
VWR® Gesichtstücher
: VWR Collection
VWR®, Nitrilhandschuhe
: VWR Collection
Salpetersäure 65%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
: VWR Chemicals
pH-Teststreifen, nicht-blutend, Dosatest
: VWR Chemicals