ContactUsLinkComponent
Masterflex® Female Luer Winged 0,120 to 0,150" in CrystalVu - QC; 10 pack
Artikelnr. MFLX40325-04
undefined
Masterflex® Female Luer Winged 0,120 to 0,150" in CrystalVu - QC; 10 pack
Artikelnr. MFLX40325-04
  • Connection type (port 1):
  • Male Winged Luer
  • Male Winged Luer
  • Male Winged Luer
  • Male Winged Luer
  • Male Winged Luer
  • Male Winged Luer
  • Male Winged Luer
  • Male Winged Luer
  • No. of ports:
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Derzeitige Ansicht
Spezifikationen
Über diesen Artikel
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose technische Anwenderunterstützung wenden
Diese Fittings werden in einem Reinraum der ISO-Klasse 7 in einer ISO 9001-Anlage hergestellt; unter Verwendung eines ISO 13485-Qualitätssystems. Die vollständige Rückverfolgbarkeit der Chargen und enge Maßtoleranzen sorgen für erhöhte Zuverlässigkeit und Prozessreinheit. Alle Innenkegel können entweder mit Slip-Außen oder Luer-Lock-Außen Anschlüssen verwendet werden. Durch den Einsatz einer breiten Palette an Anschlussmaterialien können wir Anwendungen mit besonderer chemischer Kompatibilität unterstützen.
CrystalVu:
Sterilisation: Gammasterilisation, Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: USP Klasse VI, FDA 21 CFR 177,1520
Medizinisches Nylon:
Sterilisation: Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: FDA 21 CFR 178,3297
Natürliches Nylon:
Sterilisation: Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: FDA 21 CFR 177,1500
Natürliches Kynar:
Sterilisation: Gammasterilisation, Ethylenoxid, Autoklav,
Behördliche Genehmigungen: USP Klasse VI FDA 21 CFR 177.2510
Polypropylen:
Sterilisation: Gammasterilisation
Behördliche Genehmigungen: FDA 21 CFR 178.3297
  • Verbindungstyp:
    Female Luer Winged
  • Flow pattern:
    Straight
  • Bezeichnung:
    Fitting, Luer-Innenkegel mit Flügel .120" bis .150" in CrystalVu - QC; 10PCK
  • Seq:
    05
  • Environmentally Preferable:
  • Connection type (port 1):
    Male Winged Luer
  • No. of ports:
    2
  • Regulatory approvals:
    FDA;USP
  • VE:
    1
  • Fitting material:
    CrystalVu
Frequently Bought Together