VIALS 2ML SCREW 9MM AMBER PP 100/PK 1 * 100 ST
Artikelnr. MICS9502S-PP-AM
Lieferant: MICROSOLV
Frequently Bought Together
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Headspace-Fläschchen mit Schraubkappen ND18
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Bördelkappen für Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR Collection
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Abluftfilter, V3.0
Lieferant: S.C.A.T.
VWR®, Fläschchen mit Schnappdeckel
Lieferant: VWR Collection
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
VWR®, Schraubkappen für Fläschchen mit Kurzgewindefläschchen ND9
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Fläschchen mit Bördelhals ND11
Lieferant: VWR Collection
Florisil® 60-100 mesh für die Chromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
Belüftungsventil für Safety Caps, Generation 2.0
Lieferant: S.C.A.T.