clear PP wells, blackPC frame, breakable vertically and horizontally, low profile, cut corner A12, 50 plates per case 1 * 50 ST
Artikelnr. FTIT4TI-1400/X
Lieferant: 4titude Ltd.
clear PP wells, blackPC frame, breakable vertically and horizontally, low profile, cut corner A12, 50 plates per case 1 * 50 ST
Artikelnr. FTIT4TI-1400/X
Lieferant: 4titude Ltd.
Frequently Bought Together
Zellkulturkolben, Falcon®
Lieferant: Corning
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Lieferant: VWR Collection
Kryoboxen, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
VWR®, Mikrozentrifugenröhrchen, leistungsstark
Lieferant: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Lieferant: EPPENDORF
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Lieferant: VWR Collection
VWR® Inoculating Loops and Needles, Disposable
Lieferant: VWR Collection
Round-bottom polystyrene tubes, disposable, Falcon®
Lieferant: Corning
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Lieferant: VWR Collection
Homogenisierbeutel
Lieferant: Grade Products
VWR®, Standard Line, Flaschen, Weithals, PET, Rund oder Quadratisch, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Einweg-Mikrozentrifugenröhrchen
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Elektroporationsküvetten
Lieferant: VWR Collection
Kryoboxen, 133×133 mm
Lieferant: TENAK
VWR®, Zentrifugenröhrchen, metallfrei, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Petrischalen, PS
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Zellkulturflaschen unbehandelt oder behandelt, steril
Lieferant: VWR Collection
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
Lieferant: VWR Collection
Probengefäße mit Schnappdeckel, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning