Masterflex® Microflex® Digitale Pumpe mit Einkanal-Pumpenkopf für Microbore-Schläuche, 300 U/min; 115/230 VAC
Catalog # MFLX77123-00-EU
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Ein kleinformatiger digitaler Motor, der genauen Durchfluss über ein breites Leistungsspektrum liefert.
- Die digitale Schnittstelle mit grafischem LCD zeigt die Pumpenleistung und den Betriebsmodus an – kontinuierlicher Betrieb, zeitgesteuerte Abgabe, Kopienabgabe oder Volumenabgabe
- Fernsteuerung über analoge Kommunikation verfügbar – Spannung, Strom und Schließkontakt
- Das symbolgesteuerte Menü ermöglicht eine schnelle, benutzerfreundliche Programmierung und Bedienung
- Abgabe nach Volumen in ml (0,00013 bis 43 ml), l oder gal; Kopieren – 1 bis 9.999 Abgabezyklen; oder Zeit – Zeitintervall der Ein-/Aus-Zyklen (1 Sek. bis 99 Std., 59 Min., 59 Sek. pro Zyklus)
- Der bürsten-, wartungsfreie Motor bietet eine Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0,1 % mit einem Turndown-Verhältnis von 3000 zu 1
- Der Pumpenkopf nimmt durchgehende Microbore-Schläuche für saubere Strömungswege auf
Diese kompakte, Peristaltikpumpe verfügt über ein langlebiges, stapelbares ABS-Gehäuse, das sich leicht abwischen und sauber halten lässt. Der Microflex®-Pumpenkopf verfügt über drei Rollen und einen großen Verschlusswinkel, der einen Flüssigkeitsrückfluss bis zum Nenndruck des Schlauchs verhindert. Selbstschmierende Rollen aus thermoplastischem Polyester sind reibungsarm und langlebig für einen reibungslosen Betrieb und eine lange Lebensdauer.
Delivery: Einschließlich c/L Microflex-Pumpenkopf und Zweispannungs-Tischnetzteil (115/230 VAC) mit IEC320/CEE22-Steckdose. Die Pumpe wird mit einer für das Bestimmungsland spezifischen Kabel-/Steckerbaugruppe geliefert.
- Maximale Durchflussrate:43 ml/min
- Leistung:115/230 VAC; 50/60 Hz; 0,34 A
- Steuertyp:Digital
- Anzahl der Kanäle:1
- Pump series:C/L
- Bezeichnung:Microflex® Digitale Pumpe mit Einkanal-Pumpenkopf für Microbore-Schläuche, 300 U/min; 115/230 VAC
- Höhe:15,7 cm
- Länge:20,5 cm
- Environmentally Preferable:
- Min. RPM:0,1 U/min
- Reversible motor:Ja
- Speed control:±0,1%
- Tubing sizes accepted:0,19, 0,25, 0,51, 0,89, 1,14, 1,42, 2,06 und 2,79 mm ID Microbore-Schläuche
- Volume per revolution with 0,19 mm int.Ø tubing:0,0013 ml
- Volume per revolution with 0,25 mm int.Ø tubing:0,002 ml
- Volume per revolution with 0,51 mm int.Ø tubing:0,009 ml
- Volume per revolution with 0,89 mm int.Ø tubing:0,03 ml
- Volume per revolution with 1,14 mm int.Ø tubing:0,04 ml
- Volume per revolution with 1,42 mm int.Ø tubing:0,06 ml
- Volume per revolution with 2,06 mm int.Ø tubing:0,11 ml
- Volume per revolution with 2,79 mm int.Ø tubing:0,14 ml
- Washdown capable:Nein
- Schutzklasse:IP 33
- Anzahl der Rollen:3
- Garantie:2 Jahre
- VE:1
- Breite:14 cm
- Electrical plug type:EU
- Max. RPM:300 rpm
Frequently Bought Together