AuftragsverfolgungKontakt
Heizplatten | Avantor
Heizplatten
300×300 mm, Max. 450 °C, 1200 W, 300×300 mm, HP-200D-L-C, 310×375×105 mm
Artikelnr. STUA04807-66
Anbieter:   Cole Parmer
Heizplatten
Artikelnr. STUA04807-66
Anbieter:  Cole Parmer
Heizplatten
Heizplatten
300×300 mm, Max. 450 °C, 1200 W, 300×300 mm, HP-200D-L-C, 310×375×105 mm
Preis
948,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Heizplatte aus Keramik oder mit Heizplatte aus Aluminium/Silizium-Legierung.
  • Heizungswarnlicht leuchtet bei einer Plattentemperatur von über 50 °C auf
Keramik: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, leicht zu reinigen und für höhere Temperaturen geeignet.
Aluminiumlegierung: wirtschaftlich, schneller Temperaturanstieg.
Spezifikationen
  • Heizfläche:
    300×300 mm
  • Heizleistung:
    1200 W
  • Temperatur:
    Max. 450 °C
  • B×T×H:
    310×375×105 mm
  • Plattengröße:
    300×300 mm
  • Typ:
    HP-200D-L-C