MALTOSE MA 1VL 1 * 1 ST
Catalog # HIMEDD005-1VL
Supplier: HIMEDIA
Frequently Bought Together
Ethylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,9%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Dichlormethan ≥99,8% stabilisiert, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Methanol ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Supplier: VWR Chemicals