XYLOSE XY 1VL 1 * 1 Vial
Artikelnr. HIMEDD014-1VL
Lieferant: HIMEDIA
Frequently Bought Together
Aceton ≥99,9%, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Lieferant: VWR Chemicals
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, EMPLURA®
Lieferant: Merck
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Tetrachlorethylen ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Diethylether ≥99,7% stabilisiert, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Cyclohexan ≥99,8%, SupraSolv® für die GC-MS
Lieferant: Merck
n-Hexan ≥99%, PESTINORM® Supra Trace für die organische Spurenanalyse
Lieferant: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,5%, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Aceton ≥99,7%, PESTINORM® für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
2-Propanol ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Paraffin, Flüssigkeit Ph. Eur.
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Ethanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Lieferant: VWR Chemicals