HISTIDINE 1VL 1 * 1 ST
Artikelnr. HIMEDD054-1VL
Lieferant: HIMEDIA
Frequently Bought Together
Methanol, EMPARTA® ACS analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Methylmethansulfonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Pyridin ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
Diisopropylether stabilisiert zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylformamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Dimethyl sulphoxide (DMSO),?99,9 %, Ph. Eur., USP 1 * 500 mL
Lieferant: Roth Carl
Toluol 99.8+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Lieferant: Honeywell Chemicals
1,2-Dichlorethan 99+% für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Heptafluorbuttersäureanhydrid, Supelco®
Lieferant: Merck
Hydrindantin Dihydrat, Supelco®
Lieferant: Merck
Ethanol, Puriss. p.a. ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Benzylalkohol 99-100,5% (durch GC), Puriss., erfüllt analytische Spezifikationen von BP, Ph. Eur., NF, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals