Heizplatten
300×500 mm, Max. 375 °C, 2250 W, 300×500 mm, HP-200D-XL-C, 510×375×125 mm
Artikelnr. STUA04807-70
Anbieter: Cole Parmer
Springe zu:
Product Details & Documents
Heizplatte aus Keramik oder mit Heizplatte aus Aluminium/Silizium-Legierung.
- Heizungswarnlicht leuchtet bei einer Plattentemperatur von über 50 °C auf
Keramik: ausgezeichnete chemische Beständigkeit, leicht zu reinigen und für höhere Temperaturen geeignet.
Aluminiumlegierung: wirtschaftlich, schneller Temperaturanstieg.
Dokumente
TDS Cole-Parmer® Large Capacity Hot Plates and Stirrers
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
- Heizfläche:300×500 mm
- Heizleistung:2250 W
- Temperatur:Max. 375 °C
- B×T×H:510×375×125 mm
- Plattengröße:300×500 mm
- Typ:HP-200D-XL-C
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.