[EN]SOFT CARE DES E H5 10X0.5L A.CH.D.F 1 * 10 Fl
Artikelnr. DIVY7516460
Lieferant: Diversey
Frequently Bought Together
n-Heptan, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
Cäsiumchlorid 99.99% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Optische Qualität für die Spektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Methanol ≥99,9% (durch GC) Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse
Lieferant: PanReac AppliChem
(±)-2-Methyltetrahydrofuran 99+% stabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Chloroform 99,0-99,4% (durch GC) stabilisiert, Puriss. p.a. ISO, Reag. Ph. Eur., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
2,2,4-Trimethylpentan 99.5% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Acetonitril 99.9%, ECD getestet für die Rückstandsanalyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Ethylacetat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Dibutylether, extra trocken 99+%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Cyclohexan 99.8% für die HPLC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
n-Hexan
Lieferant: Roth Carl