AuftragsverfolgungKontakt
Human IL-4 ELISpot Kit | Avantor
Human IL-4 ELISpot Kit
Human IL-4 ELISpot kit, 96 tests
Artikelnr. ABCAAB281966-1X96
Anbieter:   Abcam
Human IL-4 ELISpot Kit
Artikelnr. ABCAAB281966-1X96
Anbieter:  Abcam
CAS Nummer:  
Human IL-4 ELISpot Kit
Human IL-4 ELISpot Kit
Human IL-4 ELISpot kit, 96 tests
CAS Nummer:  
Preis
436,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 96 Tests
Product Details & Documents
Human IL-4 ELISpot Kit is a ELISpot Kit for the sensitive detection of Human IL-4 production in a single cell suspension.
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Human IL-4 ELISpot kit
  • Tests pro Kit:
    96 tests
  • Cat. No.:
    ABCAAB281966-1X96
  • Lagertemperatur:
    4 °C
  • Species reactivity:
    Human
  • Probentyp:
    Suspension cells
  • Processing time:
    Multiple steps
  • Antigen-Symbol:
    IL-4
  • Regulatory status:
    RUO
Spezifikationen