PHOSPHORUS LIQUIRAPID 1 * 200 mL
Artikelnr. MSPP10027
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Teststreifen, Nitrat/Nitrit, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
Kupfer-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
EOSIN RAL 555 1 * 1 L
Lieferant: RAL
Schnelltests, Gesamthärte-Test, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Kaliumhydroxid 85,0-100,5%, Plätzchen, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Peroxid-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
pH-Indikatorstäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Copper test strips, Dosatest
Lieferant: VWR Chemicals
pH-Indikatorpapier, Duo, Rota
Lieferant: VWR Chemicals
Testsätze, Aluminium, Spectroquant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Chlor-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Lieferant: Merck
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Lieferant: VWR Chemicals
Test strips, peracetic acid, QUANTOFIX®
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Powder pillows, ammonia
Lieferant: Hach
BIOTECTOR 1.8N SCHWEFELSAURE 80MG/L MN 1 * 20 L
Lieferant: Hach