Masterflex® Anschlussscheibe ⅛" Schlauchnippel Flansch in engage 8402 reinraumgefertigt; 10er Pack
Catalog # MFLX40332-04
Supplier: Avantor Fluid Handling
About this item
Gerippte Basis verhindert Saugblockade und erhöht die Steifigkeit.
- Schlauchnippelgröße von 1/8" bis 1"
- und 2-1/4" gerippte Basis
Masterflex® Einwegbeutel-Ports sind so konstruiert, dass sie mit medizinischen Beuteln und Bioreaktorbeuteln aus ähnlichem Material thermisch oder ultraschallverschweißt werden können. Zu diesen Materialien gehört Polyethylen. Diese Beutel können zum Übertragen von Flüssigkeiten, Arzneimittelverbindungen und Zellkulturen in den biopharmazeutischen Märkten verwendet werden. Wenn eine Materialvalidierung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an unsere technischen Supportmitarbeiter.
- Tüllengröße/Schlauch Innen-Ø (Port 1):⅛"
- Verbindungstyp:Anschlussplatte auf Schlauchnippel
- Flow pattern:Gerade
- Bezeichnung:Anschlussplatte ⅛" Schlauchnippel Flansch in engage 8402 reinraumgefertigt; 10er Pack
- Environmentally Preferable:
- Regulatory approvals:FDA;USP
- Sterilisation:Gammasterilisation
- VE:10
- Fitting material:Engage 8402
Frequently Bought Together